T6943
Tyrphostin AG 112
≥90% (NMR)
Synonym(e):
3-Amino-2,4-dicyano-5-(4′-hydroxyphenyl)penta-2,4-dienonitrile, Tyrphostin A48
About This Item
Assay
≥90% (NMR)
Wirksamkeit
125 nM IC50
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(\C(=C/c1ccc(O)cc1)C#N)=C(\C#N)C#N
Angaben zum Gen
human ... MST1R(4486) , PTK2(5747) , PTK6(5753) , PTK7(5754) , TWF1(5756) , TXK(7294)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable