Wichtige Dokumente
T5567
Monoclonal Anti-TCF-1 (T-Cell Factor-1) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 7H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7H3, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen 26-48 kDa (32, 38, 42)
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-2 μg/mL using whole extracts of Jurkat cells
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HNF1A(6927)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)