Merck
T5026
Sigma-Aldrich
Drummond sequencing pipette tips
O.D. 0.19 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Materialien
polycarbonate
Sterilität
non-sterile; autoclaved
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Drummond Scientific 3-000-203-G/.2
AD
0.19 mm
Allgemeine Beschreibung
Disposable, autoclavable, flexible, polycarbonate pipet tips.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)