Merck
T4521
Sigma-Aldrich
Triphenylmethan
~90%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.33
Beilstein:
1909753
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
~90%
bp
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Dichte
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
InChIKey
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable