Wichtige Dokumente
T4442
Anti-Transforming Growth Factor-β2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-TGF-β2
About This Item
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human, pig
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TGFB2(7042)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?