Wichtige Dokumente
T4192
Tyrphostin SU 1498
≥98%
Synonym(e):
(E)-N-(3″-Phenylpropyl)-α-cyano-3′,5′-diisopropyl-4′-hydroxycinnamamide
About This Item
Assay
≥98%
Form
solid
Wirksamkeit
700 nM IC50
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)c1cc(\C=C(/C#N)C(=O)NCCCc2ccccc2)cc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C25H30N2O2/c1-17(2)22-14-20(15-23(18(3)4)24(22)28)13-21(16-26)25(29)27-12-8-11-19-9-6-5-7-10-19/h5-7,9-10,13-15,17-18,28H,8,11-12H2,1-4H3,(H,27,29)/b21-13+
InChIKey
JANPYFTYAGTSIN-FYJGNVAPSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable