T4057
Tyrphostin AG 1296
≥98%
Synonym(e):
6,7-Dimethoxy-2-phenylquinoxaline
About This Item
Assay
≥98%
Form
powder
Löslichkeit
methylene chloride: soluble 10 mg/mL
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc2ncc(nc2cc1OC)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-19-15-8-12-13(9-16(15)20-2)18-14(10-17-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
InChIKey
QNOXYUNHIGOWNY-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable