Merck
T4026
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-β-Tubulin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
enhanced validation
clone TUB 2.1, ascites fluid
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-β-Tubulin-Antikörper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TUB 2.1, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 55 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
Erweiterte Validierung
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:100 using human or chicken fibroblast cell extract
Isotyp
IgG1
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
β-Tubulin gehört zur Tubulin-Unterfamilie, dem Hauptbaustein von Mikrotubuli. β-Tubulin hat ein Molekulargewicht von 55 kDa. Die β-Tubulin-Struktur ist gekennzeichnet durch einen Kern aus 2 β-Faltblättern, die von α-Helices umschlossen sind. Sie enthält außerdem eine Domäne am N-Terminus mit der Guanin-Nukleotid-Bindungsregion, eine mittlere Domäne mit einer Paclitaxel-bindenden Stelle und eine Domäne am C-Terminus, die die Bindungsoberfläche für molekulare Motorproteine enthält. Humanes β-Tubulin besteht aus sieben Isoformen (βI (Klasse I), βII (Klasse II), βIII (Klasse III), βIVa (Klasse IVa), βIVb (Klasse IVb), βV (Klasse V) und βVI (Klasse VI)).
Der monoklonale Anti-b-Tubulin-Antikörper (Maus-IgG1-Isotyp) ist vom TUB 2.1-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von mit aufgereinigtem Tubulin aus Rattenhirn immunisierten BALB/c-Mäusen hergestellt wird.
Spezifität
Der Antikörper erkennt alle fünf Isoformen von β-Tubulin (β1-β5). Er reagiert beim Immunblotting mit den β-Lc- und β-Sc-Fragmenten am Carboxy-Terminus des β−Tubulins. Der Antikörper kann zur Lokalisierung von β−-Tubulin in kultivierten Zellen oder Gewebeschnitten verwendet werden.
Immunogen
Tubulin aus Rattenhirn.
Anwendung
Der in der Maus produzierte monoklonale Anti-β-Tubulin-Antikörper wurde in folgenden Verfahren eingesetzt:
  • Fluoreszaktivierte Zellsortierung (FACS)
  • Immunblotting
  • Immunfluoreszenzanalyse
Biochem./physiol. Wirkung
Mutationen im β-Tubulin-Gen führen zu verschiedenen neuronalen Migrationsstörungen wie Lissenzephalie und Fehlbildungen wie Pachygyrie und Polymikrogyrie. Das Peptid B2702 bindet an β-Tubulin und hemmt die NK-Zell-Zytotoxizität und beeinflusst die Mikrotubuli-Polymerisation, die die Organisation des Zytoskeletts und die chaperonähnliche Aktivität des Tubulins stört. β- 1-Tubulin, auch bekannt als Klasse VI oder TUBB1, spielt eine entscheidende Rolle in der Thrombozytenproduktion und gilt als potenzieller Biomarker-Kandidat für die Immunthrombozytopenie (ITP).
Physikalische Form
Wird als Aszitesflüssigkeit mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel geliefert
Lagerung und Haltbarkeit
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat lang aufbewahren. Zur Langzeitlagerung bei -20 °C in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden verworfen werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
TAp63 is important for cardiac differentiation of embryonic stem cells and heart development.
Rouleau M
Stem Cells, 29(11), 1672-1683 (2011)
Vascular-targeting activity of ZD6126, a novel tubulin-binding agent.
Micheletti G
Cancer Research, 63(7), 1534-1537 (2003)
Wnt-dependent β-catenin signaling is activated after unilateral ureteral obstruction, and recombinant secreted frizzled-related protein 4 alters the progression of renal fibrosis.
Surendran K, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 16(8), 2373-2384 (2005)
Arnaud Bocquet et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(35), 11043-11054 (2009-09-04)
Neurofilaments assemble from three intermediate-filament proteins, contribute to the radial growth of axons, and are exceptionally stable. Microtubules are dynamic structures that assemble from tubulin dimers to support intracellular transport of molecules and organelles. We show here that neurofilaments, and
Benoît Vanderperre et al.
PLoS genetics, 12(5), e1006056-e1006056 (2016-05-14)
Mitochondrial import of pyruvate by the mitochondrial pyruvate carrier (MPC) is a central step which links cytosolic and mitochondrial intermediary metabolism. To investigate the role of the MPC in mammalian physiology and development, we generated a mouse strain with complete
Artikel
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.