Merck
T3256
Sigma-Aldrich
Thiocholesterin
~95%
Synonym(e):
5-Cholesten-3β-thiol, Cholesteryl-mercaptan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
~95%
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](S)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46S/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
QGVQZRDQPDLHHV-DPAQBDIFSA-N
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)