Merck
T2650
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
Synonym(e):
(S)-(+)-α-Tetralol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
Beilstein:
2208779
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
InChIKey
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable