Wichtige Dokumente
T0905
Tyramine Oxidase from Arthrobacter sp.
lyophilized powder, ≥3 units/mg solid
Synonym(e):
Amine:oxygen oxidoreductase (deaminating)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥3 units/mg solid
Lagertemp.
2-8°C
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable