T0892
Interleukin-2, human aus Ratte
from rat, suitable for cell culture
Synonym(e):
Human Interleukin-2, rekombinant
About This Item
Biologische Quelle
rat
Form
solid
Wirksamkeit
0.2-2.5 units/mL
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rat ... Il2(116562)
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable