Merck
T0674
Sigma-Aldrich
4-Thiouridine 5′-diphosphate ammonium salt
≥65%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N2O11P2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Konzentration
≥65%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N.OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=S)NC2=O