Merck
SYNP191025
Synthware class A single volume pipet
bottle capacity 25 mL, borosilicate glass 3.3
Synonym(e):
Synthware P191025, Pasteur pipette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech P191025
Flaschenkapazität
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Pipets, Single Volume, Class A, 25mL
Anwendung
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)