SRP6099
GSTM1 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
GST 1-1, GST class-mu1, Glutathione S-transferase Mu 1, pmGT10
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
25.9 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... GSTM1(14862)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)