Wichtige Dokumente
SRP5039
ICK, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
ECO, KIAA0936, LCK2, MGC46090, MRK
About This Item
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produktlinie
PRECISIO® Kinase
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
4.1-5.5 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~98 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... ICK(22858)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable