SRP4015
CD40Ligand/TRAP from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CD154 antigen, CD40-L, T cell antigen Gp39, TNF-related activation protein, TRAP, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
<0.1 μg/mL ED50
Mol-Gew.
~16.4 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Cd40lg(21947)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)