SRP3013
Beta D-4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
Beta-defensin 104, DEFB104A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
6.0 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
Eignung
suitable for
UniProt-Hinterlegungsnummer
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
mycobacteria
viruses
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DEFB104A(140596)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable