SRP2148
EF1α, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CCS3, EE1A1, EEF-1, EEF1A, EF-Tu, EF1A, FLJ25721, LENG7, PTI1, eEF1A-1
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~77.3 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
350 μg/mL
Farbe
colorless to clear
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... EEF1A1(1915)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable