SRP2110
RNA Polymerase II, RPB8 subunit, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
RPABC3, RPB17, RPB8, hsRPB8
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~43 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
300 μg/mL
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... POLR2H(5437)
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable