SRP2057
LXR β-ligand binding domain (211-461) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
LXR-b, LXRB, NER, NER-I, RIP15, UNR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~30.9 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
700 μg/mL
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... NR1H2(7376)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable