SRP2036
BRG1, wild type human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
BAF190, BRG1, FLJ39786, RTPS2, SNF2, SNF2-beta, SNF2L4, SNF2LB, SWI2, hSNF2b
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in insect cells
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~185 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
300 μg/mL
Farbe
clear
colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SMARCA4(6597)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable