SRP0698
HRAS1 (G12V) Protein
recombinant
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
70-95% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~84 kDa
Konzentration
0.1 μg/μL
Hinterlegungsnummer
NM_003159
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HRAS1(6792)
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable