SRP0539
HVEM, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells Human
Synonym(e):
CD270, HVEA, HVEM, LIGHTR, TNFRSF14, TR2
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells Human
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
46 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF14(8764)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable