SRP0478
BAZ2B (2054-2168) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥84% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
WALp4, bromodomain adjacent to zinc finger domain, 2B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥84% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
15.1 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... BAZ2B(29994)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable