SRP0272
PDE7B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Phosphodiesterase 7B, cAMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 7B
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥40% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥53 pmol/min-μg
Mol-Gew.
66 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PDE7B(27115)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung