SRP0190
RbAp48 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Chromatin assembly factor/CAF-1, NURF55, RBBP4, Retinoblastoma binding protein 4, Retinoblastoma-binding protein p48
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥40% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
48 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... RBBP4(5928)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung