SRP0169
JMJD2B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
JHDM3B, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3B, Jumonji domain-containing protein 2B, KIAA0876, Lysine-specific demethylase 4B (KDM4B)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥40% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
57 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... KDM4B(23030)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung