SML3838
TP003
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2′,4-Difluoro-5′-[8-fluoro-7-(1-hydroxy-1-methylethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-[1,1′-biphenyl]-2-carbonitrile, 4,2’-Difluoro-5’-[8-fluoro-7-(1-hydroxy-1-methylethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-yl]biphenyl-2-carbonitrile, TP-003
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable