SML3679
SLM6031434 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S)-2-[3-[4-(Octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-1-pyrrolidinecarboximidamide, hydrochloride, (S)-2-(3-(4-(Octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidine-1-carboximidamide, hydrochloride, (S)-Amino(2-(3-(4-(octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-1-yl)methaniminium chloride, SLM 6031434 HCl, SLM 6081442 (S)-enantiomer HCl, SLM-6031434 HCl, SLM-6081442 (S)-enantiomer HCl, SLM6081442 (S)-enantiomer HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
water: ≥2 mg/mL
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable