SML3581
NVP-ACQ090
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[[(4S,4aS,8aR)-Decahydro-2-[(2S)-3-(6-methoxy-3-pyridinyl)-2-methylpropyl]-4-isoquinolinyl]carbonyl]-4-(3,4-difluorophenyl)-piperazine, ACQ 090, ACQ-090, ACQ090, [(4S,4aS,8aR)-Decahydro-2-[(2S)-3-(6-methoxy-3-pyridinyl)-2-methylpropyl]-4-isoquinolinyl][4-(3,4-difluorophenyl)-1-piperazinyl]methanone, [4-(3,4-Difluoro-phenyl)-piperazine-1-yl]-{(4S,4aS,8aR)-2[(S)-3-(6-methoxy-pyridin-3-yl)-2-methyl-propyl]-decahydroisoquinoline-4-yl}-methanone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable