Wichtige Dokumente
SML3505
KP1339
≥98% (elemental analysis)
Synonym(e):
BOLD-100 without cesium, FFC14A sodium salt, IT-139, KP1019 sodium salt, IndazolH [trans-RuCl(4)-(Indazol)(2)] sodium salt, NKP1339, trans-[Tetrachlorobis(1H-indazole)ruthenate(III)] sodium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (elemental analysis)
Form
powder
Farbe
, white to very dark grey
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cl[Ru-](Cl)(Cl)Cl.C1(C=CC=C2)=C2NN=C1.C3(C=CC=C4)=C4NN=C3.[Na+]
InChI
1S/2C7H6N2.4ClH.Na.Ru/c2*1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7;;;;;;/h2*1-5H,(H,8,9);4*1H;;/q;;;;;;+1;+3/p-4
InChIKey
WVVOCRYXBTVDRN-UHFFFAOYSA-J
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)