Wichtige Dokumente
SML3358
AS602801
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,3-Benzothiazol-2-yl(2-{[4-(morpholin-4-ylmethyl)benzyl]oxy}pyrimidin-4-yl)-acetonitrile, 2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-2-(2-(4-(morpholinomethyl)benzyloxy)pyrimidin-4-yl)acetonitrile, AS 602801, AS-602801, Bentamapimod, PGL 5001, PGL-5001, PGL5001
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c2c(nc1C(c3nc(ncc3)OCc4ccc(cc4)CN5CCOCC5)C#N)cccc2
InChI
1S/C25H23N5O2S/c26-15-20(24-28-22-3-1-2-4-23(22)33-24)21-9-10-27-25(29-21)32-17-19-7-5-18(6-8-19)16-30-11-13-31-14-12-30/h1-10,20H,11-14,16-17H2
InChIKey
XCPPIJCBCWUBNT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)