SML3284
MS1943
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[(1,2-Dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo-3-pyridinyl)methyl]-1-(1-methylethyl)-6-[6-[4-[2-[(2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetyl)amino]ethyl]-1-piperazinyl]-3-pyridinyl]-1H-indazole-4-carboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable