SML3251
GRL-1720
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1H-Indole-4-carboxylic acid 5-chloro-3-pyridinyl ester, 5-Chloro-3-pyridinyl 1H-indole-4-carboxylate, GRL 0496, GRL-0496, GRL0496
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: ≥2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CN=CC(OC(C2=CC=CC3=C2C=CN3)=O)=C1
InChIKey
BOSZJNSICHFHMA-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)