Wichtige Dokumente
SML3085
Evacetrapib
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
LY 2484595, LY-2484595, LY2484595, trans-4-({(5S)-5-[{[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]-7,9-dimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepin-1-yl}methyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-[[(5S)-5-[[[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl](2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-7,9-dimethyl-1H-1-benzazepin-1-yl]methyl]-cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C2C([C@@H](N(CC3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C4=NN(C)N=N4)CCCN2C[C@H]5CC[C@H](C(O)=O)CC5)=CC(C)=C1
InChI
1S/C31H36F6N6O2/c1-18-11-19(2)27-25(12-18)26(5-4-10-42(27)16-20-6-8-22(9-7-20)28(44)45)43(29-38-40-41(3)39-29)17-21-13-23(30(32,33)34)15-24(14-21)31(35,36)37/h11-15,20,22,26H,4-10,16-17H2,1-3H3,(H,44,45)/t20?,22?,26-/m0/s1
InChIKey
IHIUGIVXARLYHP-UXNJHFGPSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)