Wichtige Dokumente
SML3029
HG-9-91-01
>95% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)-1-(6-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenylamino)pyrimidin-4-yl)urea, HG 9-91-01, N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-N′-(2,6-dimethylphenyl)-N-[6-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]urea
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)N(C2=CC=C(OC)C=C2OC)C3=CC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=NC=N3
InChI
1S/C32H37N7O3/c1-22-7-6-8-23(2)31(22)36-32(40)39(27-14-13-26(41-4)19-28(27)42-5)30-20-29(33-21-34-30)35-24-9-11-25(12-10-24)38-17-15-37(3)16-18-38/h6-14,19-21H,15-18H2,1-5H3,(H,36,40)(H,33,34,35)
InChIKey
UYUHRKLITDJEHB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)