Wichtige Dokumente
SML2918
INT131
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,4-Dichloro-N-[3,5-dichloro-4-(3-quinolinyloxy)phenyl]benzenesulfonamide, AMG-131, T0903131
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc2cc(c(c(c2)Cl)Oc3cnc4c(c3)cccc4)Cl)c1c(cc(cc1)Cl)Cl
InChI
1S/C21H12Cl4N2O3S/c22-13-5-6-20(16(23)8-13)31(28,29)27-14-9-17(24)21(18(25)10-14)30-15-7-12-3-1-2-4-19(12)26-11-15/h1-11,27H
InChIKey
NMRWDFUZLLQSBN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)