Wichtige Dokumente
SML2779
Tanaproget
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(1,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2-thioxo-2H-3,1-benzoxazin-6-yl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, 5-(4,4-Dimethyl-2-thioxo-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazin-6-yl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, NSP 989
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S=C1Nc2c(cc(cc2)c3[n](c(cc3)C#N)C)C(O1)(C)C
InChI
1S/C16H15N3OS/c1-16(2)12-8-10(4-6-13(12)18-15(21)20-16)14-7-5-11(9-17)19(14)3/h4-8H,1-3H3,(H,18,21)
InChIKey
PYVFWTPEBMRKSR-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)