SML2554
RIPK2 inhibitor 1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(Benzoylamino)-4-methyl-N-[3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)phenyl]-benzamide, MolPort-016-359-762
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to very dark gray
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC=C(C(NC2=CC(C3=NC=CN3C)=CC=C2)=O)C=C1NC(C4=CC=CC=C4)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable