SML2537
NSAH
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Hydroxy-benzoic acid (2E)-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]hydrazide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC=CC=C1C(N/N=C/C2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2O)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable