SML2499
TY-52156
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(4-Chlorophenylamino)-1-(4-chlorophenylhydrazono)-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-(4-Chlorophenylhydrazono)-1-(4-chlorophenylamino)-3,3-dimethyl-2-butanone, N-(4-Chloroanilino)-N′-(4-chlorophenyl)-3,3-dimethyl-2-oxobutanimidamide, TY 52156, TY52156
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to very dark brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C(/C(NC1=CC=C(C=C1)Cl)=N/NC2=CC=C(C=C2)Cl)=O)C
InChI
1S/C18H19Cl2N3O/c1-18(2,3)16(24)17(21-14-8-4-12(19)5-9-14)23-22-15-10-6-13(20)7-11-15/h4-11,22H,1-3H3,(H,21,23)
InChIKey
XONRRGIRSGNWFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable