SML2453
GSK-A1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(2-Amino-1-(4-morpholinophenyl)-1H-benzimidazol-6-yl)-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxypyridine-3-sulfonamide, 5-(2-Amino-1-(4-morpholinophenyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxypyridine-3-sulfonamide, 5-[2-Amino-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-1H-benzimidazol-6-yl]-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-3-pyridinesulfonamide, Compound A1, PI4KA Inhibitor A1
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=S(C1=CC(C2=CC=C3C(N(C4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4)C(N)=N3)=C2)=CN=C1OC)(NC6=CC=CC=C6F)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable