Wichtige Dokumente
SML2445
PKS21004
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S)-N1-[2-[([1,1′-biphenyl]-3-ylcarbonyl)amino]ethyl]-N4-(1,1-dimethylethyl)-2-[(1-oxo-3-phenylpropyl)amino]-butanediamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(N[C@@H](CC(NC(C)(C)C)=O)C(NCCNC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)=O)=O)CCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C32H38N4O4/c1-32(2,3)36-29(38)22-27(35-28(37)18-17-23-11-6-4-7-12-23)31(40)34-20-19-33-30(39)26-16-10-15-25(21-26)24-13-8-5-9-14-24/h4-16,21,27H,17-20,22H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,40)(H,35,37)(H,36,38)/t27-/m0/s1
InChIKey
ZMFRLEFFYGXGES-MHZLTWQESA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)