SML2436
BAY-958 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3-((4-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)methanesulfonamide hydrochloride, 3-[[4-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenemethanesulfonamide hydrochloride, BAY 958 HCl, BAY958 HCl, LDC 526 HCl, LDC526 HCl
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=CC=C(C2=NC(NC3=CC(CS(=O)(N)=O)=CC=C3)=NC=N2)C(OC)=C1.Cl
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable