SML1775
K-756
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[[1-(6,7-Dimethoxy-4-quinazolinyl)-4-piperidinyl]methyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1NC2=C(C=CC=C2)CN1CC3CCN(C4=C(C=C(OC)C(OC)=C5)C5=NC=N4)CC3
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable