Merck
SML1663
Butoconazolnitrat
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
1-[4-(4-Chlorphenyl)-2-[(2,6-dichlorphenyl)-thio]-butyl]-1H-imidazol Mononitrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17Cl3N2S · HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1)SC(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CN3C=CN=C3.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO or DMF: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Biochem/physiol Actions
Butoconazole is an imidazole derivative with in vitro antifungal activity against Candida spp. In addition, Butoconazole is clinically effective against vaginal infections. The exact mechanism for its activity is unknown. However, Butoconazole was found to interfere with the biosynthesis of lipid and ergosterol.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Droegemuller, W., et al.
Obstetrics and Gynecology, 64, 530-534 (1984)
Walker, K.A.M., et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 21, 840-843 (1978)
Jacobson, J.B., et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 64, 241-244 (1985)
Odds, F.C., et al.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 14, 105-114 (1984)
Tatum, D.M., et al.
Infection Control and Hospital Epidemiology : The Official Journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America, 9, 122-124 (1988)