Wichtige Dokumente
SML1487
ABT-089 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-methyl-3-(2-(S)-pyrrolidinylmethoxy)pyridine dihydrochloride, Pozanicline dihydrochloride
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +20 to +30°, c = 1 in methanol
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(OC[C@@H]2CCCN2)C=CC=N1.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-9-11(5-3-6-12-9)14-8-10-4-2-7-13-10;;/h3,5-6,10,13H,2,4,7-8H2,1H3;2*1H/t10-;;/m0../s1
InChIKey
UGVSESCRKJTJAK-XRIOVQLTSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable