SML1483
Ogerin negative control
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[4-Amino-6-[(phenylmethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-benzenemethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC(C2=CC(CO)=CC=C2)=NC(NCC3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C17H17N5O/c18-16-20-15(14-8-4-7-13(9-14)11-23)21-17(22-16)19-10-12-5-2-1-3-6-12/h1-9,23H,10-11H2,(H3,18,19,20,21,22)
InChIKey
RVKAHYFWSKSSQQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable