SML1427
AZ3146
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
9-Cyclopentyl-7,9-dihydro-2-[[2-methoxy-4-[(1-methyl-4-piperidinyl)oxy]phenyl]amino]-7-methyl-8H-purin-8-one, AZ-3146
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCC(OC2=CC(OC)=C(NC3=NC=C4C(N(C5CCCC5)C(N4C)=O)=N3)C=C2)CC1
InChI
1S/C24H32N6O3/c1-28-12-10-17(11-13-28)33-18-8-9-19(21(14-18)32-3)26-23-25-15-20-22(27-23)30(24(31)29(20)2)16-6-4-5-7-16/h8-9,14-17H,4-7,10-13H2,1-3H3,(H,25,26,27)
InChIKey
YUKWVHPTFRQHMF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable